Learn More
MBL Volumetrics™ Bureta de clase B de vidrio borosilicatado MBL Volumetrics™ con llave de vidrio
Código de producto. 12491557
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12491557 25 ml cada uno
12411567 100 ml cada uno
12481557 10 ml cada uno
12401567 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12491557 Proveedor MBL Volumetrics™ N.º de proveedor BRB056P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.92€
    28.86€ / paquete de 1
    Ahorro 5.06€
    14% Descuento
En stock
Fabricados con vidrio de borosilicato. MBL Volumetrics™ Bureta de vidrio borosilicato clase B con llave de vidrio que cumple con ISO 385 normas. Llaves de repuesto intercambiables disponibles en caso de pérdida o daños. Las graduaciones de esmalte azul proporcionan una fácil
  • Conforme a ISO 385
  • Calibre de llave de 1,5 mm
  • Las llaves de recambio están disponibles en caso de pérdida o daños: las llaves son totalmente intercambiables
  • Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 620 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Altura (métrico) 565 mm
Báscula Azul
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta volumétrica
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385