Learn More
MBL Volumetrics™ Bureta de clase B de vidrio borosilicatado MBL Volumetrics™ con parte superior con embudo acanalado
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato. Cumple con ISO 385. MBL™ Bureta de vidrio de borosilicato clase B con tapa de embudo acanalada que hace que el llenado sea más fácil y seguro. Incluye llave de paso de PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm. Las graduaciones están marcadas de forma fácil.
- Conforme a ISO 385
- Los tamaños de 10 ml, 25 ml y 50 ml están disponibles equipados con embudo para facilitar y asegurar el llenado
- Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 820 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,02 ml |
| Incluye | Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm |
| Báscula | Azul |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta volumétrica |
| Class | Clase B |
| Mostrar más |