Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de dos marcas MBL™
Descripción
- Cumple con ISO 648 y DIN 12691
- Calibrado para el suministro
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- Clase AS con +5 s de tiempo de espera
- Incluye perilla de seguridad en la parte superior del tubo de la pipeta
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con sólidos chorros mecanizados y coloración ámbar permanente
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | ISO 648, DIN 12691 |
| Clase | AS |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Cantidad | 2/Paq. |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Tipo | Pipeta |