Learn More
Cono de sedimentación MBL™
Código de producto. 11377824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
11377824 1/Paq. cada uno
1 options
Código de producto. 11377824 Proveedor MBL N.º de proveedor CRF530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para determinar la cantidad de sedimentos en aguas residuales o industriales
  • Conforme a DIN 12672
  • Graduado hasta una marca de capacidad en 1000 ml
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12672
Volumen (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la cantidad de sedimentos en aguas residuales o industriales
Graduaciones
Cantidad 1/Paq.
Tipo Cono de sedimentación