Learn More
Pipetas de vidrio de clase B de una marca MBL™
Código de producto. 12510026
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
± 0,06 mL
± 0,1 mL
± 0,15 mL
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,04 mL
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Unit Size:
5 PCS
paquete de 2
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Tolerancia Color unitSize
12510026 100 ml ± 0,15 mL Amarillo paquete de 2
12580036 10 ml ±0,04 mL Rojo 5 PCS
12653032 1 ml ±0,015 ml Azul 5 PCS
12673032 20 ml ± 0,06 mL Amarillo 5 PCS
12633072 25 ml ± 0,06 mL Azul 5 PCS
12560036 2 ml ±0,02 ml Naranja paquete de 5
12570036 5 ml ±0,03 ml Blanco paquete de 5
12693032 50 ml ± 0,1 mL Rojo paquete de 5
12663032 15 ml ± 0,06 mL Verde paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12510026 Supplier MBL Supplier No. PRA716B
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para reducir las roturas y cumplen con ISO 648 y DIN 12690. Las pipetas de vidrio de clase B marca Uno MBL™ incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química. Calibradas para administración.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12690
  • Calibrado para el suministro
  • Fabricado con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para reducir roturas
  • Marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12690
Clase B
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ± 0,15 mL
Color Amarillo
Volumen (métrico) 100 ml
Tipo Pipeta con perilla