Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™
Código de producto. 11389643
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Exactitud:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0.03 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color Exactitud unitSize
11389643 5 ml ±0,015 ml Blanco ±0,015 ml 2 PCS
11349653 100 ml ±0,08 ml Amarillo ±0,08 ml 2 PCS
11309653 15 ml ±0,03 ml Verde ±0,03 ml 2 PCS
11399643 10 ml ±0,02 ml Rojo ±0,02 ml 2 PCS
11369643 1 ml ±0,008 ml Azul ±0,008 ml 2 PCS
11319653 20 ml ±0,03 ml Amarillo ±0.03 ml 2 PCS
11329653 25 ml ±0,03 ml Azul ±0,03 ml 2 PCS
11379643 2 ml ±0,01 ml Naranja ±0,01 ml 2 PCS
11339653 50 ml ±0,05 ml Rojo ±0,05 ml 2 PCS
9 options
Código de producto. 11389643
Marca: MBL PRA724AS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con ISO 648 y DIN 12691. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ están calibradas para la entrega e incluyen marcas en tinción ámbar permanente.
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con ISO 648 y DIN 12691. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ están calibradas para la entrega e incluyen marcas en tinción ámbar permanente.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para el suministro
  • Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
  • Marcas en tinción ámbar permanente
  • Clase AS con +5 s de tiempo de espera
  • Fabricado con vidrio sodo-cálcico con chorros resistentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Exactitud ±0,015 ml
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ±0,015 ml
Color Blanco
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta con perilla
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.