Learn More
MBL™ Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™
Código de producto. 11379643
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
± 0,01 mL
± 0,05 mL
± 0,08 mL
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Exactitud:
± 0,08 mL
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 mL
±0,05 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color Exactitud Tamaño de la unidad
11379643 2 ml ± 0,01 mL Naranja ±0,01 ml 2 PCS
11349653 100 ml ± 0,08 mL Amarillo ± 0,08 mL 2 PCS
11309653 15 ml ±0,03 ml Verde ±0,03 mL 2 PCS
11399643 10 ml ±0,02 ml Rojo ±0,02 ml 2 PCS
11369643 1 ml ±0,008 ml Azul ±0,008 ml 2 PCS
11319653 20 ml ±0,03 ml Amarillo ±0,03 mL 2 PCS
11329653 25 ml ±0,03 ml Azul ±0,03 mL 2 PCS
11389643 5 ml ±0,015 ml Blanco ±0,015 ml 2 PCS
11339653 50 ml ± 0,05 mL Rojo ±0,05 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11379643 Proveedor MBL™ N.º de proveedor PRA722AS
En stock
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con ISO 648 y DIN 12691. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ están calibradas para la entrega e incluyen marcas en tinción ámbar permanente.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para el suministro
  • Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
  • Marcas en tinción ámbar permanente
  • Clase AS con +5 s de tiempo de espera
  • Fabricado con vidrio sodo-cálcico con chorros resistentes
Especificaciones
Exactitud ±0,01 ml
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ± 0,01 mL
Color Naranja
Volumen (métrico) 2 ml
Tipo Pipeta