Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación
Código de producto. 12424701
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
± 0,01 mL
± 0,05 mL
± 0,08 mL
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Exactitud:
± 0,08 mL
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 mL
±0,05 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color Exactitud unitSize
12424701 100 ml ± 0,08 mL Amarillo ± 0,08 mL paquete de 2
12424691 10 ml ±0,02 ml Rojo ±0,02 ml paquete de 2
12444691 15 ml ±0,03 ml Verde ±0,03 mL paquete de 2
12464681 1 ml ±0,008 ml Azul ±0,008 ml paquete de 2
12484691 25 ml ±0,03 ml Azul ±0,03 mL paquete de 2
12464691 20 ml ±0,03 ml Amarillo ±0,03 mL paquete de 2
12484681 2 ml ± 0,01 mL Naranja ±0,01 ml paquete de 2
12404701 50 ml ± 0,05 mL Rojo ±0,05 ml paquete de 2
12404691 5 ml ±0,015 ml Blanco ±0,015 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12424701 Proveedor MBL N.º de proveedor PRA756ASWC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en coloración ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos.Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para administración con tiempo de espera de +5s
  • Cada pipeta está codificada con un número de serie individual
  • Se suministra con certificado de calibración que permite la trazabilidad según las normas nacionales
  • Marcas en coloración ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,08 mL
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12691 y certificado de calibración
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ± 0,08 mL
Color Amarillo
Volumen (métrico) 100 ml
Tipo Pipeta con perilla