Learn More
Pipetas de vidrio MBL™ graduadas de clase B tipo 3
Descripción
- Calibradas para administrar de cero en la parte superior a cualquier línea de graduación hasta el chorro
- Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste el lavado agresivos soluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Cantidad | 5/paq. |
| Tolerancia | ± 0,1 mL |
| Color | Naranja |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Tipo | Clase B |