Learn More
Pipetas de vidrio MBL™ graduadas de clase B tipo 1
Código de producto. 12530046
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tolerancia:
± 0,01 mL
± 0,05 mL
± 0,1 mL
± 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tolerancia unitSize
12530046 25 ml 0,1 ml ± 0,2 mL 5 PCS
12500046 2 ml 0,02 mL ± 0,01 mL paquete de 5
12520046 10 ml 0,1 ml ± 0,1 mL 5 PCS
12590036 1 ml 0,01 mL ± 0,01 mL paquete de 5
12510046 5 ml 0,05 mL ± 0,05 mL 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12530046 Proveedor MBL International N.º de proveedor PRA768B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida líquidos con graduaciones en coloración ámbar permanente. Las pipetas de vidrio de clase B graduadas MBL™ con marca de cero en la parte superior (tipo 1) facilitan todo el proceso.
  • Cumple con ISO 835.
  • Calibradas para administración desde cero en la parte superior hasta cualquier línea de graduación hasta el hombro
  • Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste soluciones de lavado agresivas
  • Fabricado con vidrio sodo-cálcico con chorros resistentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 835
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Cantidad 5/paq.
Tolerancia ± 0,2 mL
Color Verde
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipeta graduada