Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase AS tipo 2
Código de producto. 11339663
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tolerancia:
± 0,01 mL
± 0,05 mL
± 0,1 mL
±0,007 ml
±0,03 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tolerancia unitSize
11339663 10 ml 0,1 ml ± 0,05 mL 2 PCS
11349663 25 ml 0,1 ml ± 0,1 mL 2 PCS
11329663 5 ml 0,05 mL ±0,03 ml 2 PCS
11309663 1 ml 0,01 mL ±0,007 ml 2 PCS
11319663 2 ml 0,02 mL ± 0,01 mL 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11339663 Proveedor MBL International N.º de proveedor PRA816AS
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetee con precisión. La pipeta de vidrio sódico-cálcico de clase AS y tipo 2 MBL™ tiene graduaciones en coloración ámbar permanente.
  • Cumple con ISO 835.
  • Calibradas para administrar desde cualquier línea graduación hasta cero en el chorro
  • Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste el lavado agresivos soluciones
  • Cada pipeta se calibra para 'administrar' con un tiempo de espera de + 5s
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibrado Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835:2007
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Tolerancia ± 0,05 mL
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Pipeta