Learn More
Matraz aforado de vidrio borosilicatado MBL™
Código de producto. 12643022
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12643022 50 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 12643022 Proveedor MBL International N.º de proveedor FRD028P
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Tapón de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 140 mm