Learn More
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™
Código de producto. 12603022
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
± 0,05 mL
± 0,2 mL
±0,08 ml
±0,3 mL
±0,5 ml
±0,8 ml
±1,2 ml
±2,4 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) Tolerancia unitSize
12603022 5 ml 10/19 70 mm ± 0,05 mL 5 PCS
12054448 1000 ml 24/29 300 mm ±0,8 ml paquete de 2
12653022 100 ml 14/23 170 mm ± 0,2 mL 5 PCS
12613022 10 ml 10/19 90 mm ± 0,05 mL 5 PCS
12663022 200 ml 14/23 210 mm ±0,3 mL paquete de 5
12050703 2000 ml 29/32 370 mm ±1,2 ml cada uno
12000703 250 ml 14/23 220 mm ±0,3 mL 2 PCS
10111930 20 ml 10/19 110 mm ±0,08 ml paquete de 5
12633022 25 ml 10/19 110 mm ±0,08 ml paquete de 5
12070703 5 l 34/35 475 mm ±2,4 ml cada uno
12020703 500 ml 19/26 260 mm ±0,5 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12603022 Proveedor MBL N.º de proveedor FRD022P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664. Las inscripciones en esmalte azul ofrecen una fácil evaluación del volumen. Incluye
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Tapón de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664
Material del cierre Polietileno
Descripción Inscripciones de esmalte azul
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 70 mm
Tolerancia ± 0,05 mL
Graduated Sí
Clase B
Tamaño del tapón 10/19