Learn More
Termómetro de inmersión total de alcohol azul MBL™
Código de producto. 12529985
Change view
Click to view available options
Temperature: -10 to 50 deg.C; Graduation: 0.5 deg.C
Código de producto.
12529985 Temperature: -10 to 50 deg.C; Graduation: 0.5 deg.C
1 options
Código de producto. 12529985 Proveedor MBL N.º de proveedor 30/050/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Filled with safe low toxicity blue or green indicating fluid and calibrated for total immersion. MBL™ Blue Spirit Total Immersion Thermometer gives accurate readings when the thermometer is immersed to a specific depth. Graduations are marked in permanent amber stain. White background provides clear observation of colored liquid column. Reinforced bulb allows stirring. Includes plastic non-roll top and safety suspension ring.
  • Sin mercurio - relleno con alcohol azul o verde de baja toxicidad
  • Calibrado para inmersión total
  • Graduaciones de coloración ámbar permanentes
  • El fondo de color blanco proporciona una observación nítida de la columna con líquido de color azul
  • Perilla reforzada para agitación
  • Con tapón no enrollable de plástico y anillo de suspensión de seguridad
  • Longitud nominal de 305 mm con elemento 30/210/10 Longitud de 405 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de inmersión Total
Incluye Safety suspension ring
Longitud total (métrico) 305 mm
Relleno del termómetro Mercury-free
Temperatura máxima 50°C
Temperatura mín. (métrico) −10°C
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C to +50°C