Learn More
Termómetro de inmersión total de alcohol azul MBL™
Código de producto. 12033823
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
12033823 De -20 °C a +150 °C cada uno
1 options
Código de producto. 12033823 Proveedor MBL International N.º de proveedor 30/150/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Filled with safe low toxicity blue or green indicating fluid and calibrated for total immersion. MBL™ Blue Spirit Total Immersion Thermometer gives accurate readings when the thermometer is immersed to a specific depth. Graduations are marked in permanent amber stain. White background provides clear observation of colored liquid column. Reinforced bulb allows stirring. Includes plastic non-roll top and safety suspension ring.
  • Mercury free - filled with a low toxicity blue or green spirit
  • Calibrated for total immersion
  • Permanent amber stain graduations
  • White colored background provides clear observation of blue colored liquid column
  • Reinforced bulb for stirring
  • With plastic non-roll top and safety suspension ring
  • Nominal length 305mm with item 30/210/10 length 405mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de inmersión Total
Incluye Safety suspension ring
Longitud total (métrico) 305 mm
Relleno del termómetro Mercury-free
Tipo de producto Nonmercury Thermometer
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -20°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +150 °C