Learn More
Termómetro de inmersión parcial de alcohol azul MBL™
Código de producto. 12509995
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,5 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión unitSize
12509995 -10°C a +50°C 0,5 °C paquete de 10
12519995 De -10 °C a +110 °C 0,1 °C paquete de 10
12073843 De -20 °C a +150 °C 0,1 °C cada uno
12529995 De -20 °C a +150 °C 0,1 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12509995 Proveedor MBL N.º de proveedor 60/050/05
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Filled with safe low toxicity blue indicating fluid and calibrated for partial immersion. MBL™ Blue Spirit Partial Immersion Thermometer gives accurate readings when the thermometer is immersed to a specific depth. Graduations are marked in permanent amber stain. White background provides clear observation of colored liquid column. Reinforced bulb allows stirring. Includes plastic non-roll top and safety suspension ring.
  • Mercury free - filled with safe low toxicity blue indicating fluid
  • Calibrated for partial immersion e.g., to give accurate readings when the thermometer is immersed to a specific depth (76mm as marked on thermometer)
  • Graduations in permanent amber stain
  • White colored background provides clear observation of blue colored liquid column
  • Reinforced bulb to allow stirring
  • With plastic non-roll top and safety suspension ring
  • Nominal length 305mm
  • Items 60/210/10 and 60/260/10 have a length of 405mm
  • Item 60/330/20 has a brown spirit filling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de inmersión Parcial
Incluye Safety suspension ring
Longitud total (métrico) 305 mm
Relleno del termómetro Alcohol azul
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Calibrated For partial immersion
Subdivisión 0,5 °C
Immersion Length 76 mm