Learn More
MBD, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11966831 5 g Frasco de vidrio 5 g
10015810 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413540050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33984-50-8 | C14H12N4O4 | 300.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33984-50-8
Fórmula molecular C14H12N4O4
Peso molecular (g/mol) 300.26
Clave InChI IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxybenzylamino-7-nitrobenzofurazan, 4-4-methoxybenzylamino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, mbd, 7-p-methoxybenzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro, benzofurazan, 4-p-methoxybenzyl amino-7-nitro, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
PubChem CID 99555
Nombre IUPAC N-[(4-metoxifenil)metil]-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C3=NON=C23)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MBD
Punto de fusión 176.0°C to 180.0°C
Color Naranja a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo