Learn More
OHAUS™ Analizador de humedad MB92
Código de producto. 30158521 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
90 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30158521 90 g cada uno
1 options
Código de producto. 30158521 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30971924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00€
    2886.51€ / paquete de 1
    Ahorro 1073.49€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Analizador de humedad para análisis de humedad de alto rendimiento con funciones avanzadas para las aplicaciones más exigentes.
El nuevo MB92 cuenta con una carcasa rediseñada, una innovadora calefacción de fibra de carbono y una celda de carga mejorada para una mayor durabilidad y rendimiento. Ideal para usuarios que exigen un mayor nivel de rendimiento tanto en el laboratorio como en el piso de producción, ofreciendo mayor seguridad e integridad de los datos con protección por contraseña.
Características únicas:
  • Robusto y duradero con la nueva tecnología de calentamiento de carbono y una pantalla táctil capacitiva a todo color mejorada, MB92 es la elección perfecta para usuarios que exigen un alto nivel de rendimiento y precisión.
  • Múltiples perfiles de secado, criterios de apagado y métodos ofrecen una gran flexibilidad en la creación de métodos. La protección de contraseña mejorada garantiza una mayor seguridad e integridad de los datos.
  • Un panel de vidrio completo y un conjunto de cámara de calentamiento sin herramientas facilitan la limpieza y el mantenimiento. Perfecto tanto para el laboratorio como para la planta de producción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalos de medición (gas o vapor) 0,5% a 100%
Memoria 20 métodos, 200 resultados
Modelo MB92
Repetibilidad 0,015 % (muestra de 10 g), 0,08 % (muestra de 3 g)
Temporizador 5 Automático, Personalizado - Pérdida de peso/Tiempo configurado por el usuario, Manual, Temporizado
Incluye Mango de sartén, cubierta de uso, bandejas de muestra, almohadillas de fibra de vidrio
Material Carcasa PBT
Anchura de la cubeta (métrico) 90 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35 x 21 x 14 cm
Garantía 2 años
Legibilidad 1 mg/0.01%
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD
Tipo de conexión RS232, USB Anfitrión, USB Dispositivo
Fondo (métrico) 352 mm
Capacidad 90 g
Para utilizar con (aplicación) Educación, alimentación, industria, laboratorio, farmacia
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño de muestra 90 g
Intervalo de temperatura (métrico) De 40 °C a 200 °C
Tipo Analizador de humedad
Tensión 240 V
Peso (métrico) 4 kg
Operating Limit Temperature Range (Metric) 10 °C a 40 °C
Legal for Trade N.º