Learn More
OHAUS™ Analizador de humedad MB62
Código de producto. 30158522 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
90 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30158522 90 g cada uno
1 options
Código de producto. 30158522 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30971923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00€
    2139.00€ / paquete de 1
    Ahorro 796.00€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Analizador de humedad diseñado para brindar durabilidad y rendimiento flexible en una variedad de aplicaciones de humedad.
MB62 cuenta con una carcasa rediseñada, una innovadora calefacción de fibra de carbono y una celda de carga mejorada para una mayor durabilidad y rendimiento. Con flexibilidad en la creación de métodos, configuraciones y acceso a datos, el MB62 es adecuado para una variedad de aplicaciones de humedad en numerosas industrias.
Características únicas:
  • Diseñado teniendo en cuenta la durabilidad y la simplicidad, la amplia pantalla LCD de 5 in, el control de perilla y la nueva tecnología de calentamiento de fibra de carbono garantizan una vida útil más larga y resultados confiables.
  • Gestión flexible de métodos y muestras con 4 perfiles de secado, 7 criterios de apagado y almacenamiento de biblioteca para hasta 20 métodos y 100 resultados con identificación de muestra para una fácil recuperación.
  • Comprenda el estado de su prueba y máquina en todo momento. La curva de indicación muestra el estado de la prueba y el estado de la máquina se puede ver fácilmente con la luz de estado multicolor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalos de medición (gas o vapor) 0,5% a 100%
Memoria 20 métodos, 100 resultados
Modelo MB62
Repetibilidad 0,018 % (muestra de 10 g), 0,10 % (muestra de 3 g)
Temporizador 5 Automático, Manual, Temporizado
Incluye Mango de sartén, cubierta de uso, bandejas de muestra, almohadillas de fibra de vidrio
Material Carcasa PBT
Anchura de la cubeta (métrico) 90 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35 x 21 x 14 cm
Garantía 2 años
Legibilidad 1 mg/0.01%
Tipo de pantalla LCD
Tipo de conexión RS232, USB Dispositivo
Fondo (métrico) 352 mm
Capacidad 90 g
Para utilizar con (aplicación) Educación, alimentación, industria, laboratorio, farmacia
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño de muestra 90 g
Intervalo de temperatura (métrico) De 40 °C a 200 °C
Tipo Analizador de humedad
Tensión 240 V
Peso (métrico) 4 kg
Operating Limit Temperature Range (Metric) 10 °C a 40 °C
Legal for Trade N.º