Description
- Perfil bajo, plano
- Mayor durabilidad
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Hoja de perfil bajo |
| Perfil | Bajo |
| Para utilizar con (aplicación) | Las mejores para aplicaciones rutinarias de corte en sección |
| Desechables | Sí |
| Ángulo de corte | 35° |
| Grosor (imperial) | 0,01 in |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |