Learn More
OHAUS™ Analizador de humedad MB32
Código de producto. 30158523 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
90 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30158523 90 g cada uno
1 options
Código de producto. 30158523 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30971922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00€
    2095.00€ / paquete de 1
    Ahorro 250.00€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Analizador de humedad ideal para pruebas de humedad de rutina.
El nuevo OHAUS MB32 cuenta con una carcasa rediseñada con un material más resistente, una innovadora tecnología de calentamiento de fibra de carbono y una celda de carga mejorada para una mayor durabilidad y rendimiento. El MB32, fácil de usar, es la elección perfecta para pruebas de humedad de rutina.
Características únicas:
  • Una pantalla LCD con pantalla de segunda línea, perilla de navegación y un sistema operativo intuitivo facilitan la realización de pruebas de humedad de rutina.
  • La nueva tecnología de calentamiento de fibra de carbono y la celda de carga mejorada acortan el tiempo de análisis, ahorran energía y mantienen los resultados precisos y consistentes.
  • Un diseño robusto y delgado con una carcasa resistente garantiza la durabilidad del MB32 incluso en entornos hostiles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalos de medición (gas o vapor) 0,5% a 100%
Memoria 2 Métodos
Modelo MB32
Repetibilidad 0,02 % (muestra de 10 g), 0,15 % (muestra de 3 g)
Temporizador 3 Automático, Manual, Temporizado
Incluye Mango de sartén, cubierta de uso, bandejas de muestra, almohadillas de fibra de vidrio
Material Carcasa PBT
Anchura de la cubeta (métrico) 90 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35 x 21 x 14 cm
Garantía 2 años
Legibilidad 1 mg/0.01%
Tipo de pantalla LCD
Tipo de conexión RS232, USB Dispositivo
Fondo (métrico) 352 mm
Capacidad 90 g
Para utilizar con (aplicación) Educación, alimentación, industria, laboratorio, farmacia
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño de muestra 90 g
Intervalo de temperatura (métrico) 40 °C a 180 °C
Tipo Analizador de humedad
Tensión 240 V
Peso (métrico) 4 kg
Operating Limit Temperature Range (Metric) 10 °C a 40 °C
Legal for Trade N.º