Learn More
Ohaus™ Analizador de humedad básico MB27
Código de producto. 16100881 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo: MB27
Código de producto.
16100881 Modelo: MB27
1 options
Código de producto. 16100881 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30251541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El analizador de humedad básico MB27 OHAUS™ combina una fabricación robusta y de alta calidad en un diseño compacto y elegante.
  • Con una precisión del 0,01 % de 0,001 g, el analizador de humedad MB27 es adecuado para la mayoría de las aplicaciones.
  • La calefacción halógena y la calibración de peso y temperatura dual proporcionan resultados rápidos y fiables.
  • Diseño de botón táctil intuitivo para un manejo sencillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo MB27
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280,00 x 165,00 x 127,000 mm
Tipo de pantalla LCD
Tipo de conexión RS232 (incluido)
Capacidad 90 g
Peso neto (métrico) 0,177 kg
Peso (métrico) 2,800 kg