Learn More
Epredia™ Hoja de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechable MB22 Premier
Product Code. 12647896 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Perfil:
Bajo
Unit Size:
paquete de 50
Product Code. Perfil Unit Size
12647896 Bajo paquete de 50
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12647896 Supplier Epredia™ Supplier No. 3050822
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Elija la hoja de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechable Epredia™ MB22 Premier para aplicaciones que requieren secciones extremadamente finas y de alta calidad.
  • Perfil bajo, plano
  • Mayor durabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Hoja de perfil bajo
Perfil Bajo
Para utilizar con (aplicación) Diseñada con un ángulo más pronunciado que permite a los usuarios cortar secciones más finas
Desechables Sí
Ángulo de corte 22°
Grosor (imperial) 0,01 in
Grosor (métrico) 0,25 mm