missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MB05032, MedChemExpress

Código de producto. 16453077
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16453077 50 mg 50 miligramos
16499567 5 mg 5 miligramos
16447086 100 mg 100 miligramos
16437028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16453077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16307

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MB05032 is a special and efficacious gluconeogenesis inhibitor targeted the AMP binding site of fructose 1,6-bisphosphatase (FBPase) with an IC50 value of 16 nM.

MB05032 is a special and efficacious gluconeogenesis inhibitor targeted the AMP binding site of fructose 1,6-bisphosphatase (FBPase) with an IC50 value of 16 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MB05032
Forma física Solid
CAS 261365-11-1
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N2O4PS
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (165.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC1=C(C2=CC=C(P(O)(O)=O)O2)N=C(N)S1
Peso molecular (g/mol) 302.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.29
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.