Learn More
MB05032, MedChemExpress
Código de producto. 16499567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499567 5 mg 5 miligramos
16453077 50 mg 50 miligramos
16447086 100 mg 100 miligramos
16437028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16307
MedChemExpress MB05032 is a special and efficacious gluconeogenesis inhibitor targeted the AMP binding site of fructose 1,6-bisphosphatase (FBPase) with an IC50 value of 16 nM.
MB05032 is a special and efficacious gluconeogenesis inhibitor targeted the AMP binding site of fructose 1,6-bisphosphatase (FBPase) with an IC50 value of 16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MB05032
Forma física Solid
CAS 261365-11-1
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N2O4PS
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (165.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC1=C(C2=CC=C(P(O)(O)=O)O2)N=C(N)S1
Peso molecular (g/mol) 302.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.29
Porcentaje de pureza 99.69%