Learn More
Maitansinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maytansinol |
| CAS | 57103-68-1 |
| Fórmula molecular | C28 H37 Cl N2 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ansamitocin P 0, Antibiotic C 15003P0, NSC 239386, 3-O-de[2-(Acetylmethylamino)-1-oxopropyl]maytansine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H37ClN2O8/c1-15-8-7-9-22(37-6)28(35)14-20(38-26(34)30-28)16(2)25-27(3,39-25)21(32)13-23(33)31(4)18-11-17(10-15)12-19(36-5)24(18)29/h7-9,11-12,16,20-22,25,32,35H,10,13-14H2,1-6H3,(H,30,34)/b9-7+,15-8+/t16-,20+,21+,22-,25+,27+,28+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1\C=C\C=C(/C)\Cc2cc(OC)c(Cl)c(c2)N(C)C(=O)C[C@H](O)[C@]3(C)O[C@H]3[C@H](C)[C@@H]4C[C@@]1(O)NC(=O)O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 565.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.2238 |