Learn More
Maytansinol, MedChemExpress
Código de producto. 16470238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470238 5 mg 5 miligramos
16463737 50 mg 50 miligramos
16427778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19474
MedChemExpress Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maytansinol
CAS 57103-68-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37ClN2O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo Ansamitocin P-0
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (61.94 mM)
SMILES C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1
Peso molecular (g/mol) 565.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.06
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death