Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 1,7 ml MaxyClear
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11391934 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Spectrum
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 2500
paquete de 500
paquete de 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Envase unitSize
11391934 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12736799 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11381934 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
10393350 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12766799 Transparente Estéril 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 2500
12548007 Transparente Estéril 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 250
12776799 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11311944 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12746799 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11301944 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11331984 Transparente No estéril 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 250
12786799 Transparente No estéril 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 2500
12796799 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11321944 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12538037 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11316314 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11331944 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12706809 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11341944 Violeta No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12716809 Violeta No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12736809 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11361944 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11351944 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12726809 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 11391934 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor MCT175A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.61€
    28.28€ / paquete de 500
    Ahorro 4.33€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Axygen™ Los microtubos MaxyClear Snaplock de 1,7 ml brindan una excelente visibilidad y cuentan con un puerto de perforación para acceder a la jeringa. Máximo Recovery™ y opciones estériles disponibles.
Axygen Los tubos de microcentrífuga MaxyClear están disponibles en una variedad de colores. Axygen Maxymum Recovery™ También están disponibles opciones de superficie y estériles. Los tubos de microcentrífuga SnapLock tienen superficies de tapón esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa cuenta con un orificio de perforación en el centro. Hay tubos de microcentrífuga sin tapa disponibles para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una solidez y resistencia química excepcionales. No pueden esterilizarse en autoclave ni resistente la ebullición.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14 000 FCR.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Color - variados: cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • Color - espectro: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,7 ml
Color Surtido
Material Copolímero
Incrementos 0,1 ml
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
RCF máx. 20000 xG
Graduaciones De 0,1 a 1,5 ml