Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Código de producto. 10369032 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de Apilado
Plataforma Universal
Plataforma de agitación
Para utilizar con (equipo):
Agitador MaxQ™ 2000
MaxQ 3000
MaxQ 3000, 5000
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Agitador
MaxQ™ 30100 y MaxQ™ 30110 Plataforma
MaxQ™ Agitador 7000
Dimensiones (L x An):
11 x 13 in
28 x 33 cm (11 x 13 in)
33 x 28 cm (13 x 11 in)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
30 x 18 in (76 x 45,7 cm)
36 x 24 in (91 x 60,9 cm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10369032 Plataforma de agitación MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador 11 x 13 in cada uno
10275852 Plataforma de agitación MaxQ™ Agitador 7000 28 x 33 cm (11 x 13 in) cada uno
10798914 Plataforma Universal MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) 1 PCS
10061552 Plataforma de agitación MaxQ 3000, 5000 30 x 18 in (76 x 45,7 cm) cada uno
10071552 Plataforma de agitación MaxQ 3000 36 x 24 in (91 x 60,9 cm) cada uno
15599843 Plataforma de agitación Agitador MaxQ™ 2000 28 x 33 cm (11 x 13 in) cada uno
12546299 Plataforma de agitación MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Agitador 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) 1 PCS
10689623 Adaptador de Apilado MaxQ™ 30100 y MaxQ™ 30110 Plataforma 33 x 28 cm (13 x 11 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10369032 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.46€
    307.00€ / paquete de 1
    Ahorro 17.46€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™.
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a cada necesidad.
Información para pedidos:
Adquiera las abrazaderas por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma de agitación
Dimensiones (L x An) 11 x 13 in
Longitud de la plataforma (imperial) 11 in
Longitud de la plataforma (métrico) 28 cm
Anchura de la plataforma (imperial) 13 in
Anchura de la plataforma (métrico) 33 cm
Modelo MaxQ 2000
Para utilizar con (equipo) MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador