Learn More
Thermo Scientific™ Agitador orbital de sobremesa MaxQ™ HP
Código de producto. 12642785 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Agitador resistente al CO2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
12642785 Agitador resistente al CO2 1 PCS
1 options
Código de producto. 12642785 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SHKE416HP1CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5390.00€
    5126.00€ / paquete de 1
    Ahorro 264.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Utilice este agitador orbital de tablero superior en estufas microbiológicas, salas frías o mesas de laboratorio.
Operate the Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tabletop Orbital Shaker in reach-in incubators, environmental rooms or on lab benches. Our proprietary balancing technology and rugged mechanism make smooth, high-capacity, 24/7 shaking a reality. With an industry-leading platform size, this CO2 Resistant Shaker features wide-range speed, low heat output motor and spill-resistant design.
Características:
  • El mecanismo de accionamiento exclusivo de triple contrapeso y alta resistencia evita la vibración y permite utilizar la unidad de manera fluida con cargas pesadas y no equilibradas.
  • El mecanismo de triple contraequilibrado permite un manejo óptimo de cargas llenas o desequilibradas, independientemente de la colocación de los matraces, y elimina por completo el desplazamiento de la carga durante la agitación“”
  • El controlador con microprocesador muestra los valores reales y de referencia al mismo tiempo en una pantalla retroiluminada de 20 caracteres
  • Programación sencilla con teclas basadas en iconos y mensajes alfanuméricos
  • Las patas de caucho de tamaño grande ajustable y estilo ventosa minimizan la vibración y proporcionan la máxima estabilidad
  • El mecanismo de accionamiento excéntrico de triple contraequilibrado y alta resistencia permite mayores intervalos de velocidad
  • El motor de CC de 24 V y bajo calor con componentes electrónicos resistentes a la humedad permiten el funcionamiento continuo del agitador sin mantenimiento, ya sea sobre mesas o en cámaras
  • Las plataformas opcionales se fabrican en aluminio anodizado y cepillado de alta resistencia de 7,9 mm (0,31 pulg) para mayor durabilidad y fácil limpieza
Aviso sobre pedidos:
Plataformas y pinzas no incluidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5 cm
Capacidad portante (métrico) 32 kg
Intervalo de velocidad De 25 a 525 rpm ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 115 V, 50/60 Hz
Tensión 115 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Amperaje 1 A
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 71 lb
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2 °F a 104 °F
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de aluminio mecanizado grueso
Fondo (imperial) 26 in
Fondo (métrico) 66 cm
Dimensiones (L x An) 18 × 18 in y 18 × 24 in
Altura (imperial) 7,8 in
Altura (métrico) 19,8 cm
Longitud de la plataforma (imperial) 18 in
Longitud de la plataforma (métrico) 60,9 cm
Anchura (imperial) 24,3 in
Anchura de la plataforma (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61,7 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 45,7 mm
Peso con embalaje (imperial) 234 lb
Peso con embalaje (métrico) 106 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador orbital abierto de tamaño pequeño
Modelo Agitador resistente al CO2
Rango de humedad Del 20 al 90 %, sin condensación
Tipo de motor Sin escobillas CC
Intervalo del temporizador Funcionamiento programable de 5 minutos a 200 horas o continuo