Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Código de producto. 11836763 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitadores orbitales MaxQ™ HP
MaxQ 8000
Dimensiones (L x An):
18 x 18 in
18 x 24 in
18 x 29,5 in
74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in)
24 x 36 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Dimensiones (L x An) unitSize
11836763 Agitadores orbitales MaxQ™ HP 18 x 18 in cada uno
11801271 Agitadores orbitales MaxQ™ HP 18 x 29,5 in cada uno
10115432 Agitadores orbitales MaxQ™ HP 24 x 36 in cada uno
10024102 Agitadores orbitales MaxQ™ HP 18 x 24 in cada uno
10594093 MaxQ 8000 74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11836763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 238000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00€
    2270.00€ / paquete de 1
    Ahorro 85.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con estas plataformas universales para agitadores orbitales.
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Universal
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Dimensiones (L x An) 18 x 18 in
Longitud de la plataforma (imperial) 18 in
Longitud de la plataforma (métrico) 45,7 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 18 in
Anchura de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Descripción Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (18 x 18 in)
Para utilizar con (equipo) Agitadores orbitales MaxQ™ HP