Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma Universal |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 24 in |
| Longitud de la plataforma (imperial) | 24 in |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 61 cm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 18 in |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 45,7 cm |
| Descripción | Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (18 x 24 in) |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores orbitales MaxQ™ HP |