Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores orbitales de sobremesa MaxQ™ 4450
Código de producto. 11754988 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Agitador orbital de sobremesa de tamaño pequeño con incubación
Agitador orbital de sobremesa de tamaño pequeño con incubación y bobina de refrigeración (requiere refrigerador)
Requisitos eléctricos:
240 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Requisitos eléctricos unitSize
11754988 Agitador orbital de sobremesa de tamaño pequeño con incubación 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
10215762 Agitador orbital de sobremesa de tamaño pequeño con incubación 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
10397903 Agitador orbital de sobremesa de tamaño pequeño con incubación y bobina de refrigeración (requiere refrigerador) 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11754988 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SHKE44501CEPR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Combine temperaturas incubadas y refrigeradas con un tamaño reducido utilizando estos agitadores orbitales a un precio asequible, ideales para incubar un pequeño número de recipientes.
Thermo Scientific MaxQ 4450 es un versátil agitador incubador y refrigerado idóneo para incubar una pequeña cantidad de recipientes.
Los agitadores MaxQ 4450 combinan temperaturas de incubación/refrigeración con un movimiento de agitación orbital en una unidad de tamaño reducido. Emplean un espacio de mesa mínimo y tienen un precio asequible. Estos agitadores de sobremesa son idóneos para realizar cultivos celulares, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, expresión de proteínas y muchas otras aplicaciones.
Características principales:
  • La tapa transparente y resistente a arañazos permite ver las muestras sin ninguna obstrucción y sin afectar la temperatura de la cámara.
  • La cámara tiene capacidad para cuatro matraces de 1 l
  • Elija entre dos rangos de temperatura: incubada (5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 80 °C) o con una opción de serpentín de refrigeración que requiere enfriador (5 °C por debajo de la temperatura ambiente hasta 80 °C)
  • Monitorización y control de la temperatura de la cámara con exactitud de ± 0,1 °C a 37 °C.
  • Mecanismo motriz con transmisión mediante triple excéntrica que permite trabajar con grandes pesos, con agitación uniforme y funcionamiento continuo durante 24 horas, incluso a alta velocidad.
  • La función de seguridad contra sobrecalentamiento con termostato independiente ofrece un sistema auxiliar que controla el calor en caso de que falle el controlador de temperatura principal.
  • El cierre intermedio de seguridad detiene la plataforma cuando se abre la tapa.
Modelos analógicos:
  • Velocidad controlada con selector giratorio monitorizado con precisión por un tacómetro tradicional.
  • Indicación de temperatura en una pantalla digital luminosa de fácil lectura
  • Velocidad: 40-400 rpm Cuentarrevoluciones integrado que monitoriza y muestra la velocidad en rpm para garantizar un ajuste preciso
  • Programado: De 1 a 60 min o continuo
Modelos digitales:
  • Tres indicadores LED individuales: velocidad, tiempo y temperatura
  • Control de velocidad variable desde 15 hasta 500 rpm
  • Funcionamiento continuo o programado entre 0,1 y 999 horas, o entre 0,1 y 999 minutos
  • Desconexión del agitador y señal de alarma sonora/visual cuando la velocidad de la unidad se desvía ±10 % de la velocidad nominal, lo que impide que se desplace
  • Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
  • Mantenimiento de parámetros durante los cortes de electricidad y reinicio automático de la unidad cuando se restablece el servicio.
  • Motor sin escobillas CC de estado sólido sin mantenimiento
Funcionamiento del enfriador:
  • Proporciona una atmósfera refrigerada
  • Para purificación de plásmidos y expresión de proteínas en bacterias para utilizar con MaxQ 4450 con opción de serpentín de refrigeración
  • Alcance intervalos de temperatura de 20 °C a 30 °C
Información para pedidos:
Para obtener un sistema completo, adquiera plataformas y pinzas (se venden por separado).
Requiere:
Plataforma universal (sin pinzas) o plataforma específica (con pinzas instaladas previamente) Todos los agitadores MaxQ 4450 con serpentín de refrigeración requieren un enfriador que se vende por separado.
Recomendada para:
  • Cultivo celular
  • Estudios de solubilidad.
  • Procedimientos de extracción
  • Purificación de plásmidos.
  • Mezclas en general.
  • Suspensiones bacterianas.
  • Tinción y decoloración.
  • Procedimientos de lavado
  • Hibridación.
  • Expresión de proteínas en bacterias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm (0,75 in)
Capacidad portante (métrico) 15,9 kg
Intervalo de velocidad De 15 a 500 rpm ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de más de 5 °C a 80 °C
Admite 4 matraces de 1 L
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 35 lb
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Intervalo de temperatura (imperial) Temperatura ambiente más 9 °F a 176 °F
Exactitud de temperatura ± 0,1 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27,2 x 14,1 x 15,8 in (69,1 x 35,8 x 40,1 cm)
Altura (imperial) 15,8 in
Altura (métrico) 40,1 cm
Longitud (imperial) 27,2 in
Longitud de la plataforma (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 69,1 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 28 cm
Anchura (imperial) 14,1 in
Anchura (métrico) 35,8 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 33 cm
Peso con embalaje (imperial) 77 lb
Peso con embalaje (métrico) 35 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador orbital de sobremesa de tamaño pequeño con incubación
Modelo MaxQ 4450 Agitador con incubación de sobremesa, Benchtop
Tipo de motor Sin escobillas CC
N.º de posiciones 4
Intervalo del temporizador Funcionamiento continuo o temporizado de 0,1 minutos a 999 horas