Descripción
Gaseado directo en matraces para cultivos anaeróbicos con el colector de gaseado Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. Singulares en innovación, fiabilidad y exactitud, los agitadores MaxQ ™ 4000, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
El colector de gases opcional permite el gaseado directo dentro de los frascos de cultivo para anaerobios.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Distribuidor de gases |
| Descripción | Colector de gaseado con 8 salidas |
| Para utilizar con (equipo) | MaxQ 4000 |