Learn More
Tocris Bioscience™ MaxiPost
GREENER_CHOICE
Potassium channel modulator; exerts subtype-specific effects
Marca:  Tocris Bioscience™ 4949/10
Encompass
Código de producto. 15726346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
MaxiPost is a potassium channel modulator. Acts as a positive modulator at neuronal Kv7 channels and calcium-activated K+ channels (BKCa) in HEK293 cells. Displays negative modulatory activity at Kv7.1 channels (Ki = 3.7 μM) and GABAA receptors. Displays anxiolytic activity in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
>98%
10 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones