Learn More
Amarell™ Imán permanente para termómetro basculante
Código de producto. 10212171
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de inmersión:
Total o parcial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de inmersión Tamaño de la unidad
10212171 Total o parcial cada uno
1 options
Código de producto. 10212171 Proveedor Amarell™ N.º de proveedor G13800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.63€
    4.26€ / paquete de 1
    Ahorro 6.37€
    59% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Uso con termómetros Máximum para aplicaciones basculantes. El imán permanente se puede utilizar con inmersiones totales o parciales.
  • Con índice e imán
  • Uso con inmersión total y parcial
Especificaciones
Tipo de inmersión Total o parcial
Incluye Índice e imán