Learn More
Thermo Scientific™ Diluyente de recuperación máxima
Código de producto. 12623428
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
500,0 g + 1,5g
9,0g ± 0,3 g
90,0g ± 1,5g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso de llenado unitSize
12623428 500,0 g + 1,5g paquete de 10
12756949 9,0g ± 0,3 g paquete de 24
12776949 90,0g ± 1,5g paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12623428 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BO0348V
Consiga la recuperación máxima de microorganismos durante la dilución con este diluyente isotónico que aporta protección.
Consiga la recuperación máxima de microorganismos durante la dilución con este isotónico diluyente de recuperación máxima Thermo Scientific™ Oxoid™ que aporta protección.
La presencia de peptona en el diluyente proporciona recuentos viables para garantizar la exactitud de los procedimientos cuantitativos.La fuerza isotónica del diluyente garantiza la recuperación de microorganismos de variados orígenes que pueden ser vulnerables en agua destilada o suspensiones acuosas.La baja concentración de peptona en el diluyente reduce la multiplicación de los microorganismos en la muestra durante al menos 45 minutos en la fase de dilución1,2
Mantenga la viabilidad de los microorganismos durante el proceso de dilución con este diluyente de recuperación máxima con bajos niveles de peptona.
  • Permite realizar procedimientos cuantitativos precisos con la mínima reducción del recuento viable.
  • Reduce la multiplicación de los microorganismos en la muestra durante al menos una hora en la fase de dilución.
  • Listo para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Diluyente de recuperación máxima
Formato Frascos de jarabe
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 500,0 g + 1,5g
Tipo de empaquetado 10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja
Cantidad 10/paq.