Learn More
Thermo Scientific™ Mezclador vórtex MaxiMix™ I
Código de producto. 13453726 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
13453726 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 13453726 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor M1671033Q
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mezcle de forma rápida y uniforme en modo de funcionamiento continuo o táctil con este mezclador. Excelente para uno o varios tubos, y matraces pequeños con parte superior cerrada.
El compacto mezclador vórtex Thermo Scientific MaxiMix I garantiza la mezcla rápida y uniforme en el modo de funcionamiento continuo o intermitente.
Ideal para ensayos enzimáticos y RIA, mezcla de tubos de ensayo en general, ensayos bioquímicos, preparaciones de diluciones virales, ensayos de precipitación, agitación en vórtex de células en suspensión y mezcla de muestras de tejido. Excelente para uno o múltiples tubos y pequeños matraces cerrados.
Características:
  • Mezcla simultáneamente hasta cuatro tubos de ensayo
  • Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO montado en la parte superior del pulsador
  • Varíe la mezcla vórtex cambiando la presión del tubo contra la parte superior de goma de espuma
  • Caja de plástico blanca y duradera resistente a ácidos y álcalis
  • La base de aluminio fundido con patas de goma con ventosa proporciona la máxima estabilidad
  • Diseño compacto con parte superior de goma de espuma de 10,2 cm de diámetro
Incluye:
  • Una parte superior de espuma adicional (12-814-1)
  • Cable de alimentación de tres hilos y enchufe
Recomendada para:
  • Ensayos enzimáticos y de RIA
  • Mezcla general de tubos de ensayo
  • Ensayos bioquímicos y precipitados
  • Agitación en vórtex de suspensiones celulares
  • Mezcla de muestras de tejido
  • Preparaciones de dilución vírica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0 a 3000 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, de 50 a 60 Hz
Tensión 230 V
Amperaje 0,3 A
Tipo de producto Mezcladores
Certificaciones/conformidad CE, EPA, certificado de análisis (COA), certificado de conformidad (COC)
Frecuencia 50/60 Hz
Material Cast Aluminum Base, Foam Platform
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,5 x 5,5 x 4,2 pulg., 13,9 cm x 13,9 cm x 10,6 cm
Altura (imperial) 4,2 in
Altura (métrico) 10,6cm
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 13,9cm
Anchura (imperial) 5,5 in
Anchura (métrico) 13,9cm
Peso con embalaje (imperial) 3,5 lb
Peso con embalaje (métrico) 1,5kg
Tipo de controlador Interruptor de encendido/apagado
Modelo Mezclador vorticial MaxiMix I
N.º de posiciones 4
Modos de funcionamiento Toque, continuo
Garantía y oferta de servicio 90 días (mano de obra), 1 año (en piezas y mano de obra)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.