Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Contrarrestar Transcriptase (200 U/μL)
Código de producto. 10869200 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 unidades
2.000 unidades
4 x 10.000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
2000 unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10869200 10.000 unidades 10000 unidades
10899010 2.000 unidades 2000 unidades
10420100 4 x 10.000 unidades 2000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10869200 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0742
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific Maxima Contrarrestar Transcriptase (RT) se desarrolló a través de la evolución in vitro de M-MuLV RT. La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN, así como actividad ARNasa H.
La transcriptasa inversa (RT) Maxima se obtuvo a través de la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN, así como actividad ARNasa H. La enzima modificada mediante ingeniería genética ofrece una termoestabilidad considerablemente mejorada, resistencia, así como mejores tasas de síntesis en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural.
Maxima Reverse Transcriptase es capaz de realizar la síntesis reproducible de ADNc a partir de una amplia variedad de cantidades de entrada de ARN total (de 1 pg a 5 μg) a elevadas temperaturas (de 50 a 65 °C), lo que la convierte en la herramienta ideal para RT-qPCR de dos pasos (consulte los datos complementarios que se proporcionan).
Gracias a su alta termoestabilidad, la enzima Maxima mantiene su completa actividad durante la reacción de transcripción inversa completa, genera los mejores niveles de rendimiento del ADNc y puede sintetizar incluso transcripciones de ARN muy largas de hasta 20 kb (consulte los datos que se proporcionan). La temperatura de reacción se puede aumentar hasta los 65 °C para una transcripción eficiente de las regiones de ARN con una elevada estructura secundaria o para mejorar la especificidad mediante primers específicos del gen. Gracias a su elevada tasa de síntesis, la reacción de la transcriptasa inversa se puede completar en 15-30 min.
Thermo Scientific Maxima Contrarrestar Transcriptase (RT) se desarrolló a través de la evolución in vitro de M-MuLV RT. La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN, así como actividad ARNasa H. La enzima diseñada presenta una termoestabilidad y robustez drásticamente mejoradas y mayores tasas de síntesis en comparación con la RT M-MuLV de tipo salvaje.
Maxima Contrarrestar Transcriptase es capaz de realizar una síntesis de ADNc reproducible a partir de una amplia gama de cantidades totales de ARN de entrada (de 1 pg a 5 μg) a –temperaturas °elevadas (50-65 C), lo que hace de esta enzima una herramienta ideal para la RT-qPCR de dos pasos (ver datos complementarios).
Debido a su alta termoestabilidad, Maxima La enzima mantiene plena actividad durante toda la reacción de transcripción inversa, genera los mayores rendimientos de ADNc y es capaz de sintetizar incluso transcripciones de ARN muy largas de hasta 20 kb. La temperatura de reacción se puede aumentar hasta 65 °C °para una transcripción eficiente de regiones de ARN con una alta estructura secundaria o para mejorar la especificidad utilizando cebadores específicos de genes. Debido a su mayor tasa de síntesis, la reacción de la transcriptasa inversa se puede completar en 15 a 30 minutos
Características de Maxima Contrarrestar Transcriptase incluir:
• Altos rendimientos de ADNc de longitud completa de hasta 20 kb
• Activo hasta 65 C Termoestable 90°%
•activo después —de la incubación a 50 C durante 60 °minutos
• La alta sensibilidad permite la síntesis reproducible de ADNc a partir de una amplia gama de cantidades totales de ARN (1 pg a 5 μgramo)
• Fórmula eficiente para la síntesis completa de ADNc en 15 a 30 minutos
• Incorpora nucleótidos modificados
Aplicaciones RT-PCR de dos pasos
•
• RT-qPCR de dos pasos
• Síntesis de ADNc de primera cadena
• Construcción de bibliotecas de ADNc de longitud completa
• etiquetado de ADN
• Extensión de cebador
También disponible
• Maxima Contrarrestar Transcriptase (Cat. N.º EP0741)
• Maxima Kit de síntesis de ADNc de primera cadena para RT-qPCR (n.º de cat. K1641)
• Maxima Kit de síntesis de ADNc de primera cadena para RT-qPCR, con dsDNasa (n.º de cat. K1671)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Maxima Contrarrestar Transcriptase , 1 x 10.000 unidades (200 U/μL)
• 5X RT Buffer
Almacenar en – 20 °C.
Formato Stand-alone Enzyme
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 50 °C a 55 °C
Cantidad 10.000 unidades
Transcriptasa inversa Maxima
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 20 kb
Material de partida ARN