Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus
Código de producto. 15264071 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with dsDNase
N.º de reacciones:
100 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15264071 Kit with dsDNase 20 reacciones 20 reacciones
15767526 Kit only 20 reacciones 20 reacciones
10338179 Kit only 20 reacciones 20 reacciones
10430470 Kit only 100 reacciones 100 reacciones
15235146 Kit with dsDNase 100 reacciones 100 reacciones
15797526 Kit with dsDNase 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15264071 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1681
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sintetice ADNc de gran longitud, de hasta 20 kb a temperaturas elevadas (hasta 65 °C) con este completo sistema para conseguir una síntesis muy eficaz de la primera cadena de ADNc.
El kit† de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima H Minus es un sistema completo que permite una síntesis muy eficiente de la primera cadena de ADNc. El kit emplea la transcriptasa inversa (RT) Maxima H Minus, una enzima avanzada derivada de la evolución in vitro de la RT M-MuLV. Esta enzima cuenta con el máximo grado de termoestabilidad entre los derivados de la RT M-MuLV y carece de actividad de ARNasa H. El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus permite la síntesis de ADNc de gran longitud, de hasta 20 kb, a temperaturas elevadas (hasta 65° C), con lo que sustituye las capacidades de otros sistemas para producir ADNc de longitud completa. Gracias a las elevadas velocidades de síntesis, la reacción se puede completar en 30 minutos.
El nuevo kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus simplifica en gran medida el flujo de trabajo, pues combina la eliminación de ADN genómico y la síntesis de ADNc en un procedimiento de un tubo. El kit contiene una nueva desoxirribonucleasa (ADNasa) específica bicatenaria diseñada para eliminar el ADN genómico contaminante de las preparaciones de ARN en cuestión de 2 minutos sin dañar la calidad o la cantidad de ARN. Gracias a la alta especificidad de la actividad de las ADNasa bicatenarias hacia el ADN bicatenario, se garantiza que el ADN monocatenario (como ADNc y primers) no se escinda y que el ARN tratado con ADNasa bicatenario se puede añadir directamente a la transcripción inversa.
El kit emplea la transcriptasa inversa (RT) Maxima H Minus, una enzima avanzada derivada de la evolución in vitro de la RT M-MuLV. Esta enzima cuenta con el máximo grado de termoestabilidad entre los derivados de la RT M-MuLV y carece de actividad de ARNasa H. El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima H Minus permite la síntesis de ADNc de gran longitud, de hasta 20 kb, a temperaturas elevadas (hasta 65°° C), con lo que sustituye las capacidades de otros sistemas para producir ADNc de longitud completa. Gracias a las elevadas velocidades de síntesis, la reacción se puede completar en 30 minutos.
El nuevo kit de síntesis de la primera cadena de ADNc El nuevo kit de síntesis de la primera cadena de ADNc con ADNasa bc Maxima H Minus simplifica en gran medida el flujo de trabajo, pues combina la eliminación de ADN genómico y la síntesis de ADNc en un procedimiento de un tubo. El kit contiene una nueva desoxirribonucleasa (ADNasa) específica bicatenaria diseñada para eliminar el ADN genómico contaminante de las preparaciones de ARN en cuestión de 2 minutos sin dañar la calidad o la cantidad de ARN. Gracias a la alta especificidad de la actividad de las desoxirribonucleasas (ADNasa) bicatenarias hacia el ADN bicatenario, se garantiza que el ADN monocatenario (como ADNc y primers) no se escinda y que el ARN tratado con ADNasa bc se puede añadir directamente a la transcripción inversa.
Características destacadas
  • Paso integrado de extracción de ADN genómico
  • Aumento de las temperaturas de reacción: la primera cadena de ADNc se puede sintetizar a una temperatura de entre 42 y 65 °C.
    •Alto rendimiento de la primera cadena de ADNc de longitud completa (con moldes de ARN de hasta 20 kb).
  • Priming flexible - Primers oligo(dT)18, hexaméricos aleatorios o específicos de genes
Aplicaciones
  • Síntesis de la primera cadena de ADNc para RT-PCR
  • Construcción de bibliotecas de ADNc
  • Generación de sondas para hibridación
  • Síntesis de ARN antidetección
Incluye
  • El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima H Minus contiene mezcla de enzimas Maxima H Minus Enzyme Mix, primers de oligo(dT)18 y hexaméricos aleatorios, tampón de transcriptasa inversa 5X, mezcla de dNTP y agua libre de nucleasas.
  • El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus con ADNasa bc, además de los componentes mencionados anteriormente, contiene ADNasa bc y tampones ADNasa bc 10X.
Información adicional acerca de los componentes de reacción
  • La mezcla enzimática Maxima contiene la transcriptasa inversa Maxima H Minus y el inhibidor de ARNasa RiboLock. El inhibidor de ARNasa RiboLock es un protector eficaz de las plantillas de ARN frente a la degradación por ARNasas A, B y C a una temperatura hasta 55 °C.
  • Con el kit se suministran primersoligo(dT)18 y hexaméricos aleatorios. Los cebadores hexámeros aleatorios realizan uniones no específicas y se utilizan para sintetizar ADNc de todos los ARN de una población de ARN. El primer oligo(dT)18 se recuece de forma selectiva con el extremo 3’ de ARN poli(A) y sintetiza únicamente ADNc del ARNm con extremo poli(A). El kit también permite la utilización de cebadores específicos de genes para cebar la síntesis a partir de una secuencia especificada.
  • La mezcla 10 mM de dNTP es una solución acuosa premezclada de dATP, dTTP, dCTP y dGTP
  • El agua libre de nucleasas se suministra para preparar la reacción y diluir el ADN de las muestras. La ausencia de endo y exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas y fosfatasas se ha confirmado mediante las pruebas de calidad adecuadas. †Tenga en cuenta que el nombre de este producto ha cambiado. Su nombre antes era síntesis de ADNc de primera cadena RevertAid Premium
Peligroso: N.º
Control de calidad: Probado funcionalmente en RT-PCR utilizando 100 fg de ARN GAPDH de control y primers de control GAPDH, generan un producto prominente de 496 bp en gel de agarosa al 1 % después de la tinción con bromuro de etidio.
Condiciones de almacenamiento: -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus con ADNasa bicatenaria contiene mezcla de enzimas Maxima H Minus, ADNasa bicatenaria, tampón de ADNasa bicatenaria 10X, cebadores oligo(dT)18 y hexaméricos aleatorios, tampón 5X RT, mezcla dNTP y agua libre de nucleasas.
Almacénese a -20 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance High
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 50 °C a 55 °C
Cantidad 20 reacciones de 20 μl
Transcriptasa inversa Maxima H Minus
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 20 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 20 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit with dsDNase