Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus
Código de producto. 10338179 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with dsDNase
N.º de reacciones:
100 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10338179 Kit only 20 reacciones 20 reacciones
15767526 Kit only 20 reacciones 20 reacciones
10430470 Kit only 100 reacciones 100 reacciones
15264071 Kit with dsDNase 20 reacciones 20 reacciones
15235146 Kit with dsDNase 100 reacciones 100 reacciones
15797526 Kit with dsDNase 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10338179 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1651
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sintetice ADNc de gran longitud, de hasta 20 kb a temperaturas elevadas (hasta 65 °C) con este completo sistema para conseguir una síntesis muy eficaz de la primera cadena de ADNc.
El kit† de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima H Minus es un sistema completo que permite una síntesis muy eficiente de la primera cadena de ADNc. El kit emplea la transcriptasa inversa (RT) Maxima H Minus, una enzima avanzada derivada de la evolución in vitro de la RT M-MuLV. Esta enzima cuenta con el máximo grado de termoestabilidad entre los derivados de la RT M-MuLV y carece de actividad de ARNasa H. El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus permite la síntesis de ADNc de gran longitud, de hasta 20 kb, a temperaturas elevadas (hasta 65° C), con lo que sustituye las capacidades de otros sistemas para producir ADNc de longitud completa. Gracias a las elevadas velocidades de síntesis, la reacción se puede completar en 30 minutos.
El nuevo kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus simplifica en gran medida el flujo de trabajo, pues combina la eliminación de ADN genómico y la síntesis de ADNc en un procedimiento de un tubo. El kit contiene una nueva desoxirribonucleasa (ADNasa) específica bicatenaria diseñada para eliminar el ADN genómico contaminante de las preparaciones de ARN en cuestión de 2 minutos sin dañar la calidad o la cantidad de ARN. Gracias a la alta especificidad de la actividad de las ADNasa bicatenarias hacia el ADN bicatenario, se garantiza que el ADN monocatenario (como ADNc y primers) no se escinda y que el ARN tratado con ADNasa bicatenario se puede añadir directamente a la transcripción inversa.
Características destacadas
  • Paso integrado de extracción de ADN genómico
  • Aumento de las temperaturas de reacción: la primera cadena de ADNc puede sintetizarse dentro del rango de temperatura de entre 42 y 65 °C
  • Alta producción de ADNc de primera cadena de longitud completa: con plantillas de ARN de hasta 20 kb
  • Cebado flexible: oligo(dT)18, hexámerico aleatorio, o cebadores específicos de genes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus contiene la mezcla de enzimas Maxima H Minus (incluye transcriptasa reversa Maxima H Minus e inhibidor RiboLock RNase), Oligo(DT)18 y primer hexaméricos aleatorios, tampón 5 X RT, dNTP Mix, y agua libre de nucleasas.
Almacenar a -20 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance High
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 50 °C a 55 °C
Cantidad Each
Transcriptasa inversa Maxima H Minus
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 20 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 20 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit only