Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kits Promotion
Código de producto. 15777526
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
20 x 20μL Reactions
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15777526 100 reacciones 100 reacciones
15787526 20 x 20μL Reactions 20 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15777526 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1652
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Synthesize long cDNAs up to 20 kb at elevated temperatures (up to 65°C) with this complete system for highly efficient synthesis of first strand cDNA
  • Increased reaction temperatures -the first strand of cDNA can be synthesized within the 42 to 65°C temperature range
  • High yields of full-length first strand cDNA -with RNA templates up to 20 kb
  • Flexible priming -oligo(dT)18, random hexamer, or gene-specific primers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
N.º de reacciones 100 reacciones