Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de ADNc de doble cadena Maxima H Minus
Código de producto. 17164891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17164891 200 reacciones 200 reacciones
16652247 50 reacciones 50 reacciones
13293159 10 reacciones 10 reacciones
15707536 10 reacciones 10 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17164891 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. K2563
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El kit de síntesis de ADNc bicatenario Thermo Scientific Maxima H Minus es un sistema completo para la síntesis eficaz de ADNc bicatenario de ARN total o ARNm.
El kit de síntesis de ADNc bicatenario Thermo Scientific Maxima H Minus es un sistema completo para la síntesis eficaz de ADNc bicatenario de ARN total o ARNm. Las reacciones de síntesis de ADNc de primera y segunda cadena se realizan en el mismo tubo sin necesidad de realizar pasos intermedios de extracción orgánica o de precipitación de etanol. Este cómodo formato de un solo tubo acelera el procedimiento de síntesis y maximiza la recuperación de ADNc. El kit contiene componentes mezclados previamente para reducir el número de pasos de pipeteo necesarios para completar el procedimiento.
Las reacciones de síntesis de ADNc de primera y segunda cadena se realizan en el mismo tubo sin necesidad de realizar pasos intermedios de extracción orgánica o de precipitación de etanol. Este cómodo formato de un solo tubo acelera el procedimiento de síntesis y maximiza la recuperación de ADNc. El kit contiene componentes mezclados previamente para reducir el número de pasos de pipeteo necesarios para completar el procedimiento.
Las características del kit de síntesis de ADNc bicatenario Maxima H Minus incluyen:
  • Síntesis eficiente de ADNc bicatenario de longitud completa
  • Rápido: procedimiento completado en menos de dos horas
  • Práctico: componentes mezclados previamente
  • Completo: incluye todos los cebadores, controles y reactivos de eliminación de ARN residual
Aplicaciones
  • Síntesis de ADNc de extremo romo, bicatenario y longitud completa para clonación
  • Construcción de una biblioteca de ADNc bicatenario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento De -25 °C a -15 °C
Formato 200 reacciones
Temperatura óptima de reacción De 50 °C a 55 °C
Línea de productos Maxima
Tipo de producto Kit de síntesis de ADNc
Cantidad 200 reacciones
Transcriptasa inversa Maxima H Minus
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Tipo de producto final ADNc bicatenario
N.º de reacciones 200 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de muestra ARN