Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de ADNc de doble cadena Maxima H Minus
Descripción
Includes
Mezcla de enzima de la primera cadena, 4 mezclas de reacción de primera cadena, mezcla de enzimas de segunda cadena, 5 mezclas de reacción de segunda cadena, 0,5 M EDTA (pH 8,0), RNasa I (10 u/μl), Control ARN (0,5 μg/μl), cebador Oligo(dT)18, 100 μM, 0,5 μg/μl, cebador hexamérico aleatorio, 100 μM, 0,2 μg/μl, agua, sin nucleasas, protocolo detallado
El kit de síntesis de ADNc bicatenario Thermo Scientific Maxima H Minus es un sistema completo para la síntesis eficaz de ADNc bicatenario de ARN total o ARNm. Las reacciones de síntesis de ADNc de primera y segunda cadena se realizan en el mismo tubo sin necesidad de realizar pasos intermedios de extracción orgánica o de precipitación de etanol. Este cómodo formato de un solo tubo acelera el procedimiento de síntesis y maximiza la recuperación de ADNc. El kit contiene componentes mezclados previamente para reducir el número de pasos de pipeteo necesarios para completar el procedimiento.
Las reacciones de síntesis de ADNc de primera y segunda cadena se realizan en el mismo tubo sin necesidad de realizar pasos intermedios de extracción orgánica o de precipitación de etanol. Este cómodo formato de un solo tubo acelera el procedimiento de síntesis y maximiza la recuperación de ADNc. El kit contiene componentes mezclados previamente para reducir el número de pasos de pipeteo necesarios para completar el procedimiento.
Las características del kit de síntesis de ADNc bicatenario Maxima H Minus incluyen:
- Síntesis eficiente de ADNc bicatenario de longitud completa
- Rápido: procedimiento completado en menos de dos horas
- Práctico: componentes mezclados previamente
- Completo: incluye todos los cebadores, controles y reactivos de eliminación de ARN residual
Aplicaciones
- Síntesis de ADNc de extremo romo, bicatenario y longitud completa para clonación
- Construcción de una biblioteca de ADNc bicatenario
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | 10 reacciones |
| Temperatura óptima de reacción | 50 °-55 °C |
| Línea de productos | Maxima |
| Tipo de producto | Kit de síntesis de ADNc |
| Cantidad | 10 reacciones |
| Transcriptasa inversa | Maxima H Minus |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación |
| Tipo de producto final | ADNc bicatenario |
| N.º de reacciones | 10 reacciones |
| Formato de reacción | Componentes separados |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: EDTA