Learn More
Beskrivning
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, available with or without dsDNase, provides all cDNA synthesis reaction components in a convenient one-tube master mix. It is optimized for highly efficient cDNA synthesis for two-step quantitative RT-PCR (RT-qPCR) applications and reproducible cDNA synthesis at elevated temperatures (50–65°C) within 30 minutes.
La transcriptasa inversa (RT) Thermo Scientific Maxima H Minus, una enzima H Minus ARNasa diseñada, se formula en una práctica mezcla maestra de un tubo con un protocolo simplificado, lo que favorece la uniformidad y permite un control máximo de RT-qPCR. Se desarrolló a través de la evolución molecular para mejorar la termoestabilidad, robustez y las tasas de síntesis. Maxima H Minus RT también muestra un aumento de hasta 50x en la procesividad, no tiene actividad de ARNasa H y demuestra una mayor sensibilidad.
- Transcribe eficientemente cantidades grandes y pequeñas de ARN
- La configuración rápida y cómoda elimina la variabilidad causada por el pipeteo
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada entre las muestras
- Sensibilidad consistentemente mayor para una amplia variedad de objetivos genéticos
- Alta linealidad en síntesis de ADNc en un amplio rango dinámico
- ADNasa bicatenaria para permitir una eliminación de ADNg rápida y más eficiente en preparación ARN y control sin RT para RT-qPCR
- Las muestras de ARN tratadas con ADNasa bc no muestran disminución de la integridad o cantidad del ARN
- Actividad enzimática completa de 42° a 55 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Contenido y almacenamiento | • Mezcla maestra de síntesis de ADNc Maxima H Minus (1 x 200 μl) |
| Formato | Mezcla maestra de síntesis de ADNc |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | 30 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 50 °C |
| Cantidad | Each |
| Transcriptasa inversa | Maxima H Minus |
| Actividad de la ribonucleasa H | Reducido |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Visa mer |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.