Learn More
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Código de producto. 15686019 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with dsDNase
N.º de reacciones:
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
50 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15686019 Kit only 200 reacciones 200 reacciones
15676019 Kit only 50 reacciones 50 reacciones
15696019 Kit with dsDNase 50 reacciones 50 reacciones
15606029 Kit with dsDNase 200 reacciones 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15686019 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor M1662
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona un tubo de mezcla maestra para una síntesis de ADNc cómoda y coherente para aplicaciones RT-qPCR de dos pasos. El formato ayuda a optimizar el flujo de trabajo de RT-qPCR, ahorra tiempo, y reduce los errores de pipeteo para ofrecer a los clientes una síntesis de ADNc sensible, fiable y rápida.
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, available with or without dsDNase, provides all cDNA synthesis reaction components in a convenient one-tube master mix. It is optimized for highly efficient cDNA synthesis for two-step quantitative RT-PCR (RT-qPCR) applications and reproducible cDNA synthesis at elevated temperatures (50–65°C) within 30 minutes.
La transcriptasa inversa (RT) Thermo Scientific Maxima H Minus, una enzima ARNasa H menos, se formula en una práctica mezcla maestra de un tubo con un protocolo simplificado, lo que permite la consistencia y el máximo control de RT-qPCR. Se desarrolló a través de la evolución molecular para mejorar la termoestabilidad, robustez y las tasas de síntesis. Maxima H Minus RT también muestra un aumento de hasta 50x en la procesividad, no tiene actividad de ARNasa H y demuestra una mayor sensibilidad.
  • Transcribe eficientemente cantidades grandes y pequeñas de ARN
  • La configuración rápida y cómoda elimina la variabilidad causada por el pipeteo
  • Reduce el riesgo de contaminación cruzada entre las muestras
  • Sensibilidad consistentemente mayor para una amplia variedad de objetivos genéticos
  • Alta linealidad en síntesis de ADNc en un amplio rango dinámico
  • Actividad enzimática completa de 42°a 55 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Contenido y almacenamiento
• Mezcla maestra de síntesis de ADNc Maxima H Minus (1 x 800 μl)
• Mezcla maestra de síntesis de ADNc Maxima H Minus de control «No RT» (1 x 200 μl)
• Agua sin nucleasas (1 x 1,25 ml)
Almacenar entre –30 °C y – 5°C.
Formato Mezcla maestra de síntesis de ADNc
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad Each
Transcriptasa inversa Maxima H Minus
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de ADNc, RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 200 reacciones
Formato de reacción Componentes premezclados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 20 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit only