Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima para RT-qPCR
Código de producto. 15279064 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with dsDNase
N.º de reacciones:
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
50 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15279064 Kit with dsDNase 50 reacciones 50 reacciones
10282650 Kit only 50 reacciones 50 reacciones
10334500 Kit only 200 reacciones 200 reacciones
15273796 Kit with dsDNase 200 reacciones 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15279064 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1671
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y reduzca la posibilidad de errores de pipeteo con los componentes premezclados en este sistema completo para una síntesis eficiente de primera cadena de ADNc.
El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima para RT-qPCR es un práctico sistema optimizado para la síntesis de ADNc en aplicaciones de RT-PCR cuantitativo (RT-qPCR) de dos pasos. El kit utiliza la transcriptasa inversa Maxima, una enzima avanzada que se obtiene mediante la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima ofrece una termoestabilidad elevada, resistencia y una mejor tasa de síntesis de ADNc en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural.
El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Thermo Scientific Maxima para RT-qPCR es un práctico sistema optimizado para la síntesis de ADNc en aplicaciones de RT-PCR cuantitativo (RT-qPCR) de dos pasos. El kit utiliza la transcriptasa inversa Maxima, una enzima avanzada que se obtiene mediante la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima ofrece una termoestabilidad elevada, resistencia y una mejor tasa de síntesis de ADNc en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural.
El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima para RT-qPCR es capaz de realizar la síntesis reproducible de ADNc a partir de una amplia variedad de cantidades de ARN total (de 1 pg a 5 μg) a temperaturas elevadas (de 42 a 65 °C).La reacción de síntesis se puede completar en un periodo de 15 a 30 minutos. Los componentes del kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima para RT-qPCR vienen premezclados para ahorrar tiempo y reducir la posibilidad de errores de pipeteo.
El nuevo kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima simplifica en gran medida el flujo de trabajo, pues combina la eliminación de ADN genómico y la síntesis de ADNc en un procedimiento de un tubo. El kit contiene una nueva desoxirribonucleasa (ADNasa) específica bicatenaria diseñada para eliminar el ADN genómico contaminante de las preparaciones de ARN en cuestión de 2 minutos sin dañar la calidad o la cantidad de ARN. Gracias a la alta especificidad de la actividad de las desoxirribonucleasas (ADNasa) bicatenarias hacia el ADN bicatenario, se garantiza que el ADN monocatenario (como ADNc y primers) no se escinda y que el ARN tratado con ADNasa bc se puede añadir directamente a la transcripción inversa.
Características destacadas
  • Paso de extracción de ADNg integrada
  • Alta producción de ADNc de longitud completa de hasta 20 kb.
  • Síntesis eficaz de ADNc en un amplio intervalo de temperatura, de 42°C a 65°C.
  • Mayor velocidad de síntesis: complete la síntesis de ADNc en un periodo de 15 a 30 minutos.
  • Alta sensibilidad y especificidad.
Aplicaciones
  • RT-PCR de dos pasos
  • RT-qPCR de dos pasos
Incluye
El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima para RT-qPCR contiene
  • La mezcla enzimática Maxima la transcriptasa inversa Maxima y el inhibidor de ARNasa RiboLock.
  • Mezcla de reacción 5X (tampón de reacción, dNTP, oligo (dT)18 y primers hexaméricos aleatorios)
  • agua libre de nucleasas
El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima con DNAsa bicatenaria contiene
  • La mezcla enzimática Maxima la transcriptasa inversa Maxima y el inhibidor de ARNasa RiboLock.
  • Mezcla de reacción 5X (tampón de reacción, dNTP, oligo (dT)18 y primers hexaméricos aleatorios)
  • ADNasa bc
    • Tampón de ADNasa bc 10X
  • agua libre de nucleasas
Información adicional acerca de los componentes de reacción
El inhibidor recombinante de la ARNasa RiboLock, incluido en la mezcla de enzimas Maxima, protege de forma eficaz las plantillas de ARN de la degradación producida por las ARNasas A, B y C a temperaturas de hasta 55°C.
El kit se suministra con Oligo(dT)18 y primers hexaméricos aleatorios. Los cebadores hexámeros aleatorios realizan uniones no específicas y se utilizan para sintetizar ADNc de todos los ARN de una población de ARN. El primer oligo(dT)18 se recuece de forma selectiva con el extremo 3’ de ARN poli(A) y sintetiza únicamente ADNc del ARNm con extremo poli(A). También pueden utilizarse con el kit cebadores específicos de genes para cebar la síntesis a partir de una secuencia especificada.
Se suministra agua sin nucleasa para preparar la reacción y diluir la muestra de ARN. La ausencia de endo y exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas y fosfatasas se ha confirmado mediante las pruebas de calidad adecuadas.
Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima Universal
Solamente está disponible en EE. UU. y Canadá
El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima Universal se diferencia del kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Máxima por que cuenta con un kit separado.
Peligroso: No
Control de calidad:
  • Se probó funcionalmente en RT-qPCR en dos pasos utilizando diferentes cantidades iniciales (de 5 ng a 0,5 fg) de transcripción de ARN en reacciones de transcripción inversa seguidas de amplificación con mezcla maestra para qPCR Maxima SYBR Green/ROX.
  • La eficiencia se encuentra entre el 90 y el 110 %, la pendiente es de entre -3,09 y -3,58 con un coeficiente de correlación de > 0,99.
Condición de envío: Hielo seco
Estado de almacenamiento: −20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima con DNAsa bicatenaria contiene:
• Mezcla de enzimas Maxima (transcriptasa inversa Maxima y el inhibidor de RNasa RiboLock)
• Mezcla de reacción 5X (tampón de reacción, dNTPs, oligo(dT)18 y primers hexaméricos aleatorios)
• ADNasa bicatenaria
• Tampón de ADNasa bicatenaria A10X
• Agua sin nucleasas
Almacenar a -20 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance High
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 50 °C a 55 °C
Cantidad 50 reacciones de 20 μl
Transcriptasa inversa Maxima
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 20 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit with dsDNase