Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima para RT-qPCR
Código de producto. 10334500 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with dsDNase
N.º de reacciones:
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
50 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10334500 Kit only 200 reacciones 200 reacciones
10282650 Kit only 50 reacciones 50 reacciones
15279064 Kit with dsDNase 50 reacciones 50 reacciones
15273796 Kit with dsDNase 200 reacciones 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10334500 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1642
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y reduzca la posibilidad de errores de pipeteo con los componentes premezclados en este sistema completo para una síntesis eficiente de primera cadena de ADNc.
El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima para RT-qPCR es un práctico sistema optimizado para la síntesis de ADNc en aplicaciones de RT-PCR cuantitativo (RT-qPCR) de dos pasos. El kit utiliza la transcriptasa inversa Maxima, una enzima avanzada que se obtiene mediante la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima ofrece una termoestabilidad elevada, resistencia y una mejor tasa de síntesis de ADNc en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural.
El kit emplea la transcriptasa inversa (RT) Maxima, una enzima avanzada derivada de la evolución in vitro de la RT M-MuLV. La enzima ofrece una termoestabilidad elevada, resistencia y una mejor tasa de síntesis de ADNc en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural. El contenido del kit incluye la mezcla enzimática Maxima, mezcla de reacción 5X y agua sin nucleasa. La mezcla enzimática Maxima contiene la transcriptasa inversa Maxima y el inhibidor de ARNasa RiboLock. El inhibidor recombinante de la ARNasa RiboLock protege de forma eficaz las plantillas de ARN de la degradación producida por las ARNasas A, B y C a temperaturas de hasta 55 °C. La mezcla de reacción 5X contiene el resto de los componentes de reacción: el tampón de reacción, los dNTP, el oligo(dT)18 y los cebadores hexaméricos aleatorios. Se suministra también agua sin nucleasa para preparar la reacción y diluir la muestra de ARN. La ausencia de endo y exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas y fosfatasas se ha confirmado mediante las pruebas de calidad adecuadas.
  • Síntesis de ADNc sensible y reproducible a partir de una amplia variedad de cantidades de ARN (de 1 pg a 5 μg)
  • Más velocidad de síntesis: síntesis de ADNc completa en 15 minutos
  • Mayor temperatura de reacción: hasta 60 °C
  • Formato práctico: soluciones premezcladas para uso en RT-qPCR
Recomendada para:
RT-qPCR en dos pasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima para RT-qPCR contiene:
• Mezcla de enzimas Maxima (transcriptasa inversa Maxima y el inhibidor de ARNasa RiboLock)
• Mezcla de reacción 5X (tampón de reacción, dNTPs, oligo(dT)18 y cebadores hexaméricos aleatorios)
• Agua libre de nucleasas
Almacénese a -20 °C.
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance High
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 50 °C a 55 °C
Cantidad Each
Transcriptasa inversa Maxima
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 200 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 20 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit only