Descripción
- Gafas de seguridad con un revestimiento para gafas superduro que proporciona una excelente protección contra los arañazos en los entornos más difíciles
- El revestimiento RAS es 5 veces más resistente a los arañazos que los revestimientos duros genéricos
- El revestimiento RAS cumple los requisitos de la norma EN 166 para el marcado K
- Gafas con canal de ventilación a través de la lente para reducir el empañamiento
- Puente nasal blando y ajustable y visera de protección de tacto suave
- Longitudes de varillas ajustables y ajustes pantoscópicos (de ángulo)
- El diseño proporciona una excelente cobertura y un buen campo de visión
Specifications
Specifications
| Revestimiento de lente | resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Color de marco | Negro |