Learn More
Scie Plas Unidad de electroforesis en gel frío Maxi Plus
Descripción
- Base refrigerada para permitir que las separaciones se realicen más rápido, mayor tensión, sin pérdida de resolución
- Puertos de refrigeración para conectar al suministro de agua del laboratorio o al refrigerador externo opcional
- Doce ranuras de peine
- Peines compatibles con pipetas multicanal
- Peines de altura ajustable codificados por colores
- Orificios de recirculación de tampones para conectar a una bomba peristáltica
- Tiras de carga de colores
- Bandeja de fundición de acrílico UV transparente
- Asas laterales para un transporte seguro y fácil por el laboratorio
Especificaciones del peine:
- Conector de salida de potencia: cubierto, 4 mm (diámetro)
- Grosor del peine: 1, 1,5 o 2 mm
- Rendimiento del peine: De 26 a 52 muestras
- Ranuras del peine: 12
- Distancia de migración entre las ranuras del peine: 2,0cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Unidad de electroforesis de gel |
| Dimensiones del gel | 300 x 250 mm |
| Incluye | 1 bandeja de fundición de geles, 6 peines de 26 muestras de 1,0 mm, puertos de recirculación de tampones, conectores de fuente de alimentación y tiras de carga |
| Modelo | Maxi-Plus |
| Tamaño de muestra | 624 (máx.) |
| Volumen del tampón (métrico) | 3000 ml |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 25 cm (gel) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 56 × 33 × 9 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 300 mm |
| Anchura del gel (métrico) | 250 mm |